Learn More
Etilo (S)-(+)-4-ciano-3-hidroxibutirato, 97 %, ee + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11349126 25 g 25 g
11339126 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20259.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 312745-91-8 | C7H11NO3 | 157.17 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar alejado del agua/humedad. Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 312745-91-8
Fórmula molecular C7H11NO3
Peso molecular (g/mol) 157.17
Número MDL MFCD00672878
Clave InChI LOQFROBMBSKWQY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl s-4-cyano-3-hydroxybutyrate, s-ethyl 4-cyano-3-hydroxybutanoate, ethyl 3s-4-cyano-3-hydroxybutanoate, s-ethyl-4-cyano-3-hydroxybutyrate, ethyl s-+-4-cyano-3-hydroxybutyrate, butanoic acid, 4-cyano-3-hydroxy-, ethyl ester, 3s, 4-cyano-3-hydroxy-butyric acid ethyl ester, pubchem21112
PubChem CID 7020868
Nombre IUPAC Etil (3S)-4-ciano-3-hidroxibutanoato
SMILES CCOC(=O)CC(O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (S)-(+)-4-cyano-3-hydroxybutyrate
Densidad 1.114
Punto de ebullición 270°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Notas del porcentaje del ensayo Ee ≥98 %
Índice de refracción 1.448
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Rotación óptica +5° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.17
Porcentaje de pureza 97%