Learn More
Etil (S)-(-)-4-cloro-3-hidroxibutirato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10292902 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10292902 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10292902 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 361290010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (S)-(-)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
CAS 86728-85-0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1900g/mL
Punto de ebullición 93°C to 95°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 109°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H11ClO3
Índice de refracción 1.4515 to 1.4535
Número MDL MFCD00211241
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.19
Condición de rotación específica − 14.50 (20.00°C c=neat)
Rotación específica -14.5
Sinónimo ethyl s-4-chloro-3-hydroxybutyrate, ethyl s---4-chloro-3-hydroxybutyrate, ethyl s---4-chloro-3-hydroxybutanoate, ethyl 3s-4-chloro-3-hydroxybutanoate, ethyl s-4-chloro-3-hydroxybutanoate, s-4-chloro-3-hydroxybutyrate, s-4-chloro-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, s-4-chloro-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, s-ethyl 4-chloro-3-hydroxybutanoate
Clave InChI ZAJNMXDBJKCCAT-YFKPBYRVSA-N
SMILES CCOC(=O)C[C@H](O)CCl
Nombre IUPAC Etil (3S)-4-cloro-3-hidroxibutanoato
Peso molecular (g/mol) 166.60
PubChem CID 7019277
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.61
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl (S)-(-)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación