Learn More
(S)-(+)-3-hidroxibutírato de etilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415449
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15415449 1 g 1 g
15425449 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415449 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63184.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para la síntesis de productos ópticamente activos
Ethyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate is used for synthesis of optically active products, used as medical and organic intermediates, an important amino protective agents, pharmaceuticals and synthetic organic makes intermediates, organic synthesis used to introduce t-Boc protect gene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El etilo (S)-(+)-3-hidroxibutírato se utiliza para la síntesis de productos ópticamente activos, empleados como intermedios médicos y orgánicos, un importante agente protector de amino, productos farmacéuticos y productos intermedios orgánicos sintéticos, síntesis orgánica para introducir el gen de protección t-Boc.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56816-01-4
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00066206
Clave InChI OMSUIQOIVADKIM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-ethyl 3-hydroxybutanoate, ethyl s-3-hydroxybutyrate, ethyl 3s-3-hydroxybutanoate, s-+-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, ethyl s-+-3-hydroxybutyrate, s-+-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, ethyl s-3-hydroxybutanoate, butanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, 3s, ethyl s---3-hydroxybutyrate
PubChem CID 6950306
Nombre IUPAC (3S)-3-hidroxibutírato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate
Color De incoloro a amarillo
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Forma física Líquido