Learn More
Etil (S)-(+)-2-pirrolidona-5-carboxilato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10266670 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10266670 10 g Frasco de vidrio 10 g
10592631 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10266670 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 233320100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7149-65-7 | C7H11NO3 | 157.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7149-65-7
Fórmula molecular C7H11NO3
Peso molecular (g/mol) 157.16
Número MDL MFCD00064497
Clave InChI QYJOOVQLTTVTJY-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo l-pyroglutamic acid ethyl ester, ethyl s-+-2-pyrrolidone-5-carboxylate, s-ethyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, ethyl 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, ethyl l-pyroglutamate, ethyl pidolate, h-pyr-oet, ethyl 5-oxo-l-prolinate, ethyl pyroglutamate, unii-1ps59es316
PubChem CID 2724446
Nombre IUPAC etil (2S)-5-oxopirrolidina-2-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1CCC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 47°C to 51°C
Color Blanco a crema
Punto de ebullición 176°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Condición de rotación específica - 3.50 (20.00°C c=5,water)
Rotación específica -3.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.