Learn More
(S)-(+)-2-Pirrolidinona-5-carboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15492886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15492886 250 mg 250 miligramos
15403328 1 g 1 g
15413328 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56785.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7149-65-7
Fórmula molecular C7H11NO3
Peso molecular (g/mol) 157.169
Número MDL MFCD00064497
Clave InChI QYJOOVQLTTVTJY-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo l-pyroglutamic acid ethyl ester, ethyl s-+-2-pyrrolidone-5-carboxylate, s-ethyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, ethyl 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, ethyl l-pyroglutamate, ethyl pidolate, h-pyr-oet, ethyl 5-oxo-l-prolinate, ethyl pyroglutamate, unii-1ps59es316
PubChem CID 2724446
Nombre IUPAC etil (2S)-5-oxopirrolidina-2-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1CCC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate
Punto de fusión 47°C to 51°C
Punto de ebullición 176°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Cantidad 250 mg
Beilstein 82621
Rotación óptica +3.3° (c=10 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.17
Porcentaje de pureza 98%