Learn More
Etil (S)-(-)-2-metoxipropionato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10396841 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
10 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10396841 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10205581 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10396841 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 331730100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41918-08-5
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD01632590
Clave InChI WHRLOJCOIKOQGL-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo ethyl 2s-2-methoxypropanoate, s-ethyl 2-methoxypropanoate, ethyl s-2-methoxypropanoate, ethyl s---2-methoxypropionate, 2-methoxypropionic acid ethyl ester, s, ?-2-methoxypropionic acid ethyl ester, propanoic acid,2-methoxy-, ethyl ester, 2s
PubChem CID 5702567
Nombre IUPAC etil (2S)-2-metoxipropanoato
SMILES CCOC(=O)C(C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (S)-(-)-2-methoxypropionate
Color De incoloro a amarillo
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OCH3)COOCH2CH3
Índice de refracción 1.3970 to 1.3990
Cantidad 10 mL
Beilstein 03, III, 446
Condición de rotación específica − 89.00 (20.00°C c=neat)
Rotación específica − 89.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido