Learn More
(S)-2-(benciloxi)propionato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl (S)-2-(Benzyloxy)propionate |
| CAS | 54783-72-1 |
| Fórmula molecular | C12 H16 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Propanoic acid, 2-(phenylmethoxy)-, ethyl ester, (2S)-, Propanoic acid, 2-(phenylmethoxy)-, ethyl ester, (S)-, Ethyl (2S)-2-(phenylmethoxy)propanoate, (-)-(S)-Ethyl 2-(benzyloxy)propanoate, (-)-(S)-Ethyl 2-(phenylmethoxy)propanoate, (S)-2-Benzyloxypropionic acid ethyl ester, (S)-Ethyl 2-(benzyloxy)propanoate, Ethyl (S)-2-benzyloxypropionate, Ethyl (S)-2-(benzyloxy)propionate, Ethyl (2S)-2-(benzyloxy)propanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O3/c1-3-14-12(13)10(2)15-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10H,3,9H2,1-2H3/t10-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H](C)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-fenilmetoxipropanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 208.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.1099 |