Learn More
Etilo(S)-1-Fenil-1,2,3,4-tetrahidro-2-isoquinolinecarboxylate, TRC
Código de producto. 17934105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17934105 100 mg 100 miligramos
17912495 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17934105 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE679700100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 180468-42-2
Fórmula molecular C18 H19 N O2
Peso molecular (g/mol) 281.35
Sinónimo (1S)-3,4-Dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolinecarboxylic acid ethyl ester, 2(1H)-Isoquinolinecarboxylic acid, 3,4-dihydro-1-phenyl-, ethyl ester, (S)-, (S)-1-Phenyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl (1S)-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate, Ethyl (1S)-3,4-dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolinecarboxylate, Ethyl (S)-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-2-isoquinolinecarboxylate, Ethyl (S)-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
Nombre IUPAC etil (1S)-1-fenil-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-2-carboxilato
SMILES CCOC(=O)N1CCc2ccccc2[C@@H]1c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (1S)-1-Phenyl-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19NO2/c1-2-21-18(20)19-13-12-14-8-6-7-11-16(14)17(19)15-9-4-3-5-10-15/h3-11,17H,2,12-13H2,1H3/t17-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.1416