Learn More
(S)-1-Boc-5-Oxopirrolidina-2-carboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497346 5 g 5 g
15487346 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497346 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62378.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Añadir a la cesta
CAS: 144978-12-1 | C12H19NO5 | 257.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144978-12-1
Fórmula molecular C12H19NO5
Peso molecular (g/mol) 257.29
Número MDL MFCD07778090
Clave InChI YWWWGFSJHCFVOW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo boc-pyr-oet, s-ethyl-n-boc-pyroglutamate, n-boc-l-pyroglutamic acid ethyl ester, 1-boc-l-pyroglutamic acid ethyl ester, boc-l-pyroglutamic acid ethyl ester, s-1-tert-butyl 2-ethyl 5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, ethyl n-boc-l-pyroglutamate, 1-tert-butyl 2-ethyl 2s-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, s-n-alpha-t-butyloxycarbonyl-pyroglutamic acid ethyl ester, 1-tert-butyl 2-ethyl s-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
PubChem CID 5461186
SMILES CCOC(=O)C1CCC(=O)N1C(=O)OC(C)(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 1-tert-butyl 2-ethyl 5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.28
Porcentaje de pureza 98%