Learn More
(S)-(-)-1-Boc-4-oxopiperidina-2-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15453216 1 g 1 g
15463216 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15453216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57213.03
Solicitar formato a granel o personalizado
1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate participates in the one-pot in situ formation and reaction of trimethyl (trichloromethyl) silane which finds application in the synthesis of 2, 2, 2-trichloromethylcarbinols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-boc-4-oxopiperidina-2-carboxilato participa en la formación in situ en un solo recipiente y en la reacción de silano de trimetil (triclorometil) que se utiliza en la síntesis de 2, 2, 2-triclorometilcarbinoles.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y ventilado. Evitar los materiales oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 180854-44-8
Fórmula molecular C13H21NO5
Peso molecular (g/mol) 271.313
Número MDL MFCD15071881
Clave InChI YAVQLRUBKDCOCI-JTQLQIEISA-N
Sinónimo ethyl s-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate, s-1-tert-butyl 2-ethyl 4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-ethyl 2s-4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate, ethyl r-+-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate, ethyl s---1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate, ethyl s-n-tert-butoxycarbonyl-4-oxo-2-pipecolate, o1-tert-butyl o2-ethyl 2s-4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate, 2s-4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl 2-ethyl ester
PubChem CID 11369276
Nombre IUPAC 1-O-terc-butilo 2-O-etil (2S)-4-oxopiperidina-1,2-dicarboxilato
SMILES CCOC(=O)C1CC(=O)CCN1C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (S)-(-)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate
Densidad 1.079
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.46
Cantidad 1 g
Rotación óptica −20° (c=0.5 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.31
Porcentaje de pureza 95%