Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de etilo
Código de producto. 11433937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433937 10 g 10 g
11443937 50 g 50 g
11458287 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433937 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A18367.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 76058-33-8 | C17H18N3O2 | 296.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76058-33-8
Fórmula molecular C17H18N3O2
Peso molecular (g/mol) 296.35
Número MDL MFCD00002427
Clave InChI HBRCDTRQDHMTDA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-(4-Diethylaminophenylazo)benzoic acid
PubChem CID 54832
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Red
Punto de fusión ∼135°C (decomposition)
Beilstein 3366056
Nombre IUPAC Ácido 2-4[ -(dietilamino)fenil]diazenil]benzoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.36
Cantidad 10 g