Learn More
L-tartato de (R)-nipecotato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492668 25 g 25 g
15472668 1 g 1 g
15482668 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492668 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56226.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 167392-57-6 | Molecular Formula: C12H21NO8 | Molecular Weight: 307.299 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 167392-57-6
Fórmula molecular C12H21NO8
Peso molecular (g/mol) 307.299
Número MDL MFCD00799538
Clave InChI HHPGQKZOPPDLNH-RATVZYDNSA-N
Sinónimo s,s-tartaric acid; ethyl 3r-piperidine-3-carboxylate, 3s-2,3-bis oxidanyl butanedioic acid; ethyl 3r-piperidine-3-carboxylate, 3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid; 3r-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 53249980
Nombre IUPAC ácido (3S)-2,3-dihidroxibutanedioico; (3R)-piperidina-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1CCCNC1.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (R)-nipecotate L-tartrate
Punto de fusión 157°C to 159°C
Cantidad 25 g
Rotación óptica +10° (c=5 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.3
Porcentaje de pureza 98%