Learn More
(R)-(-)-4-ciano-3-hidroxibutirato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329725 25 g 25 g
11319725 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329725 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19771.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 141942-85-0 | C7H11NO3 | 157.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141942-85-0
Fórmula molecular C7H11NO3
Peso molecular (g/mol) 157.17
Número MDL MFCD00270839
Clave InChI LOQFROBMBSKWQY-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo ethyl r---4-cyano-3-hydroxybutyate, ethyl r---4-cyano-3-hydroxybutyrate, ethyl 3r-4-cyano-3-hydroxybutanoate, r-4-cyano-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, r-ethyl 4-cyano-3-hydroxybutyrate, ethyl-r-+-4-cyano-3-hydroxybutanoate, ethyl r-4-cyano-3-hydroxybutyrate, r-ethyl 4-cyano-3-hydroxybutanoate, r-4-cyano-3-hydroxy-butyric acid ethyl ester, r---4-cyano-3-hydroxybutyric acid ethyl ester
PubChem CID 2733879
Nombre IUPAC (3R)-4-ciano-3-hidroxibutanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C[C@H](O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (R)-(-)-4-cyano-3-hydroxybutyrate
Densidad 1.114
Punto de ebullición 270°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.448
Cantidad 25 g
Beilstein 5328715
Rotación óptica −4.5° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.17
Porcentaje de pureza 98%