Learn More
(R)-4-Ciano-3-hidroxibutanoato de etilo, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11955621 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11955621 5 g Frasco de vidrio 5 g
11935621 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11955621 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 348890050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 141942-85-0
Fórmula molecular C7H11NO3
Peso molecular (g/mol) 157.17
Número MDL MFCD00270839
Clave InChI LOQFROBMBSKWQY-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo ethyl r---4-cyano-3-hydroxybutyate, ethyl r---4-cyano-3-hydroxybutyrate, ethyl 3r-4-cyano-3-hydroxybutanoate, r-4-cyano-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, r-ethyl 4-cyano-3-hydroxybutyrate, ethyl-r-+-4-cyano-3-hydroxybutanoate, ethyl r-4-cyano-3-hydroxybutyrate, r-ethyl 4-cyano-3-hydroxybutanoate, r-4-cyano-3-hydroxy-butyric acid ethyl ester, r---4-cyano-3-hydroxybutyric acid ethyl ester
PubChem CID 2733879
Nombre IUPAC (3R)-4-ciano-3-hidroxibutanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C[C@H](O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (R)-4-cyano-3-hydroxybutanoate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1140g/mL
Punto de ebullición 270.0°C
Temperatura de inflamación >190°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NCCH2CH(OH)CH2COOCH2CH3
Índice de refracción 1.4460 to 1.4500
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.114
Rotación específica -4.8° to -5.2° (20°C, 589nm) (neat)
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl (R)-4-cyano-3-hydroxybutanoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.