Learn More
Etil (R)-3-hidroxibutirato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10441392 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10441392 5 g Frasco de vidrio 5 g
10397701 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10441392 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 345760050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 24915-95-5 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24915-95-5
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00075386
Clave InChI OMSUIQOIVADKIM-RXMQYKEDSA-N
Sinónimo ethyl r-3-hydroxybutyrate, ethyl 3r-3-hydroxybutanoate, ethyl r-3-hydroxybutanoate, ethyl r---3-hydroxybutyrate, r-ethyl 3-hydroxybutanoate, r---3-hydroxybutyric acid ethyl ester, r-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, butanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, 3r, r---3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester
PubChem CID 440030
ChEBI CHEBI:28707
Nombre IUPAC etil (3R)-3-hidroxibutanoato
SMILES CCOC(=O)CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (R)-3-hydroxybutyrate
Nombre de nota 98%
Color Incolora
Densidad 1.0170g/mL
Punto de ebullición 75°C to 76°C (12.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH2COOCH2CH3
Índice de refracción 1.4195 to 1.4215
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.017
Condición de rotación específica −45.5° (20°C 589nm,c=1,CHCl3)
Rotación específica -45.5
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido