Learn More
(R)-2-hidroxi-4-fenilbutirato de etilo, 98 %
Código de producto. 15438068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438068 5 g 5 g
15448068 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61507.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90315-82-5
Fórmula molecular C12H16O3
Peso molecular (g/mol) 208.257
Número MDL MFCD00077794
Clave InChI ZJYKSSGYDPNKQS-LLVKDONJSA-N
Sinónimo ethyl r-2-hydroxy-4-phenylbutyrate, r-ethyl 2-hydroxy-4-phenylbutanoate, ethyl 2r-2-hydroxy-4-phenylbutanoate, ethyl r---2-hydroxy-4-phenylbutyrate, r---2-hydroxy-4-phenylbutyrate ethyl ester, qp7iwh2qox, unii-qp7iwh2qox, r-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid ethyl ester, r-hpbe, r-2-hydroxy-4-phenyl butyric acid ethyl ester
PubChem CID 2733848
Nombre IUPAC (2R)-2-hidroxi-4-fenilbutanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (R)-2-hydroxy-4-phenylbutyrate
Color Incolora
Densidad 1.075 g/mL
Punto de ebullición 212°C
Temperatura de inflamación 150°C (302°F)
Índice de refracción 1.504
Cantidad 5 g
Beilstein 3590943
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido