Learn More
R-2-acetiltio-3-fenilpropionato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl R-2-Acetylthio-3-phenylpropionate |
| CAS | 404582-98-5 |
| Fórmula molecular | C13 H16 O3 S |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O3S/c1-3-16-13(15)12(17-10(2)14)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,3,9H2,1-2H3/t12-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1)SC(=O)C |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-acetilsulfanil-3-fenilpropanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 252.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.082 |