Learn More
(R)-(+)-1-Boc-4-oxopiperidina-2-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15423046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15423046 1 g 1 g
15433046 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15423046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57019.03
Solicitar formato a granel o personalizado
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y ventilado. Evitar los materiales oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 357154-16-6
Fórmula molecular C13H21NO5
Peso molecular (g/mol) 271.313
Número MDL MFCD20526405
Clave InChI YAVQLRUBKDCOCI-SNVBAGLBSA-N
Sinónimo r-1-tert-butyl 2-ethyl 4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate, ethyl r-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate, r-+-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid ethyl ester, r-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl r-+-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate, ethyl r-+-1-boc-4-oxopipecolate, r-1-tert-butyl-2-ethyl-4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate, 2r-4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl 2-ethyl ester, 1-tert-butyl 2-ethyl 2r-4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate
PubChem CID 67586303
Nombre IUPAC 1-o-terc-butil 2-o-etil (2R)-4-oxopiperidina-1,2-dicarboxilato
SMILES CCOC(=O)C1CC(=O)CCN1C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (R)-(+)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform and methanol.
Rotación óptica +20° (c=0.5 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.31
Porcentaje de pureza 95%