Learn More
Quinuclidin-4-carboxilato de etilo, Mikromol™
Descripción
Quinuclidin-4-carboxilato de etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate |
| CAS | 22766-68-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H17 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-Azabicyclo[2.2.2]octane-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-Quinuclidinecarboxylic acid, ethyl ester (8CI), 4-(Ethoxycarbonyl)quinuclidine, Ethyl 1-azabicyclo[2.2.2]octane-4-carboxylate, Ethyl 4-quinuclidinecarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17NO2/c1-2-13-9(12)10-3-6-11(7-4-10)8-5-10/h2-8H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C12CCN(CC1)CC2 |
| Nombre IUPAC | 1-azabiciclo[2.2.2]octano-4-carboxilato de etilo |
| Mostrar más |