Learn More
Piruvato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11447307 50 g 50 g
11457307 250 g 250 g
11418930 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11447307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15045.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 617-35-6 | C5H8O3 | 116.116 g/mol
Ethyl pyruvate is used as a flavoring agent in food and anti-inflammatory agent for the treatment of critical inflammatory conditions. It is used in the treatment of critical illnesses such as severe sepsis, acute respiratory distress syndrome, burn injury, acute pancreatitis and stroke. It plays an important role in cardiac function after coronary ischemia and reperfusion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol y éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-35-6
Fórmula molecular C5H8O3
Peso molecular (g/mol) 116.116
Número MDL MFCD00009123
Clave InChI XXRCUYVCPSWGCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl pyruvate, ethyl 2-oxopropionate, pyruvic acid, ethyl ester, propanoic acid, 2-oxo-, ethyl ester, pyruvic acid ethyl ester, ethyl pyroracemate, ethyl acetylformate, 2-oxo-propionic acid ethyl ester, ethyl pyruvate natural, ethyl alpha-ketopropionate
PubChem CID 12041
Nombre IUPAC etil 2-oxopropanoato
SMILES CCOC(=O)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Pyruvate
Punto de fusión °C to 58°C
Densidad 1.050
Punto de ebullición 143°C to 145°C
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Índice de refracción 1.405
Cantidad 50 g
Número UN UN3272
Beilstein 1071466
Índice Merck 14,8021
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl pyruvate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl pyruvate