Learn More
Piruvato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10764041 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10764041 100 g Frasco de vidrio 100 g
10408650 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10764041 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118941000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 617-35-6 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-35-6
Fórmula molecular C5H8O3
Peso molecular (g/mol) 116.12
Número MDL MFCD00009123
Clave InChI XXRCUYVCPSWGCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl pyruvate, ethyl 2-oxopropionate, pyruvic acid, ethyl ester, propanoic acid, 2-oxo-, ethyl ester, pyruvic acid ethyl ester, ethyl pyroracemate, ethyl acetylformate, 2-oxo-propionic acid ethyl ester, ethyl pyruvate natural, ethyl alpha-ketopropionate
PubChem CID 12041
Nombre IUPAC etil 2-oxopropanoato
SMILES CCOC(=O)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl pyruvate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -58.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.0453g/mL
Punto de ebullición 148.0°C to 150.0°C
Temperatura de inflamación 45°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCO2C2H5
Índice de refracción 1.4040 to 1.4060
Cantidad 100 g
Beilstein 03, 616
Índice Merck 15, 8135
Gravedad específica 1.0453
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether
Viscosidad 1.18 mPa.s
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl pyruvate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl pyruvate