Learn More
Piruvato de etilo-3-formilamino-4-metoxifenilhidrazona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Pyruvate-3-formylamino-4-methoxyphenylhydrazone |
| CAS | 107575-59-7 |
| Fórmula molecular | C13 H17 N3 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17N3O4/c1-4-20-13(18)9(2)15-16-10-5-6-12(19-3)11(7-10)14-8-17/h5-8,16H,4H2,1-3H3,(H,14,17)/b15-9+ |
| SMILES | CCOC(=O)\C(=N\Nc1ccc(OC)c(NC=O)c1)\C |
| Nombre IUPAC | (2E)-2-[(3-formamido-4-metoxifenil)hidrazinilideno]propanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 279.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.1219 |