Learn More
Etil pirrol-2-carboxilato, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11349145 25 g 25 g
11339145 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349145 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16382.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2199-43-1 | C7H9NO2 | 139.154 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2199-43-1
Fórmula molecular C7H9NO2
Peso molecular (g/mol) 139.154
Número MDL MFCD00817049
Clave InChI PAEYAKGINDQUCT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl pyrrole-2-carboxylate, ethyl 2-pyrrolecarboxylate, ethyl pyrrole-2-carbonate, ethylpyrrole-2-carboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-1h-pyrrole, pyrrole-2-carboxylic acid, ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl1h-pyrrole-2-carboxylate
PubChem CID 255670
Nombre IUPAC 1H-pirrol-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl pyrrole-2-carboxylate
Punto de fusión 37°C to 39°C
Punto de ebullición 70°C (0.8 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 2645
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.16
Porcentaje de pureza ≥98%