Learn More
Etil pirrol-2-carboxilato, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11339145
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11339145 5 g 5 g
11349145 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11339145 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L16382.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2199-43-1 | C7H9NO2 | 139.154 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2199-43-1
Fórmula molecular C7H9NO2
Peso molecular (g/mol) 139.154
Número MDL MFCD00817049
Clave InChI PAEYAKGINDQUCT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl pyrrole-2-carboxylate, ethyl 2-pyrrolecarboxylate, ethyl pyrrole-2-carbonate, ethylpyrrole-2-carboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-1h-pyrrole, pyrrole-2-carboxylic acid, ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl1h-pyrrole-2-carboxylate
PubChem CID 255670
Nombre IUPAC 1H-pirrol-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CN1
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl pyrrole-2-carboxylate
Punto de fusión 37°C to 39°C
Punto de ebullición 70°C (0.8 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 2645
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.16
Porcentaje de pureza ≥98%