Learn More
Acetato de propionilo de etilo, TRC
Código de producto. 30374510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30374510 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30374510 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9253951G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Propionylacetate
CAS 4949-44-4
Fórmula molecular C7H12O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester, 3-Oxovaleric Acid Ethyl Ester, 3-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Ketopentanoate, Ethyl 3-Oxopentanoate, Ethyl 3-Oxovalerate, Ethyl Propanoylacetate, Ethyl Propioacetate, Ethyl .beta.-oxovalerate, NSC 7251, NSC 78662, Propionylacetic Acid Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O3/c1-3-6(8)5-7(9)10-4-2/h3-5H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)CC(=O)CC
Nombre IUPAC etil 3-oxopentanoato
Peso molecular (g/mol) 144.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0786