Learn More
Propionilacetato de etilo-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Propionylacetate-d3 |
| CAS | 1346598-17-1 |
| Fórmula molecular | C7H9D3O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester, 3-Oxovaleric Acid Ethyl Ester, 3-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Ketopentanoate, Ethyl 3-Oxopentanoate, Ethyl 3-Oxovalerate, Ethyl Propanoylacetate, Ethyl Propioacetate, Ethyl .beta.-oxovalerate, NSC 7251, NSC 78662, Propionylacetic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O3/c1-3-6(8)5-7(9)10-4-2/h3-5H2,1-2H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])CC(=O)CC(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 5,5,5-trideuterio-3-oxopentanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 147.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.0975 |