Learn More
Etil propionilacetato, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10751701 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10751701 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10229213 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
10296760 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10751701 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 232910050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 4949-44-4 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4949-44-4
Fórmula molecular C7H12O3
Peso molecular (g/mol) 144.17
Número MDL MFCD00009317
Clave InChI UDRCONFHWYGWFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl propionylacetate, ethyl 3-oxovalerate, ethyl 3-oxo-n-valerate, pentanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 3-oxopentanoic acid ethyl ester, 3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, ethyl 3-ketopentanoate, 3-oxovaleric acid ethyl ester, propionylacetic acid ethyl ester, ethylpropanylacetate
PubChem CID 78656
Nombre IUPAC etil 3-oxopentanoato
SMILES CCC(=O)CC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl propionylacetate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 83.0°C to 84.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 77°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5COCH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.4220 to 1.4240
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl propionylacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2