Learn More
Propionilacetato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462827 5 g 5 g
11472827 25 g 25 g
11482827 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15464.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4949-44-4 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Ethyl propionylacetate acts as a precursor used in the preparation of 1-ethyl- and 1-n-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid bearing one or two substituents on the benzene ring. Further, it is used to prepare 3-propionyl-2H-cyclohepta[b]furan-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El propionilacetato de etilo actúa como precursor utilizado en la preparación de ácido 1-etil- y 1-n-propil-1,3,4,9-tetrahidropirano[3,4-b]indol-1-acético que lleva uno o dos sustituyentes en el anillo de benceno. Además, se utiliza para preparar 3-propionil-2H-ciclohepta[b]furan-2-ona.
Solubilidad
Miscible con ácido acético glacial.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4949-44-4
Fórmula molecular C7H12O3
Peso molecular (g/mol) 144.17
Número MDL MFCD00009317
Clave InChI UDRCONFHWYGWFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl propionylacetate, ethyl 3-oxovalerate, ethyl 3-oxo-n-valerate, pentanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 3-oxopentanoic acid ethyl ester, 3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, ethyl 3-ketopentanoate, 3-oxovaleric acid ethyl ester, propionylacetic acid ethyl ester, ethylpropanylacetate
PubChem CID 78656
Nombre IUPAC etil 3-oxopentanoato
SMILES CCC(=O)CC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl propionylacetate
Densidad 1.012
Punto de ebullición 190°C to 192°C
Temperatura de inflamación 77°C (170°F)
Índice de refracción 1.422
Cantidad 5 g
Beilstein 970270
Información de solubilidad Miscible with glacial acetic acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 95%