Learn More
Etilpropionato (Éster Etílico del Ácido propiónico), TRC
Código de producto. 30419215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30419215 50 g 50 g
30409789 10 g -
30409113 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30419215 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP78636550G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-37-3
Fórmula molecular C5 H10 O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Sinónimo Propionic acid, ethyl ester (6CI,8CI), Ethyl propanoate, Ethyl propionate, NSC 8848, Propionic ester, Propionic ether
Nombre IUPAC propanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propanoic acid ethyl ester
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0681