Learn More
Etilpropionato (Éster Etílico del Ácido propiónico), TRC
Product Code. 30409789
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Unit Size:
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30409789 10 g -
30409113 1 g -
30419215 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30409789 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP78636510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 105-37-3
Fórmula molecular C5 H10 O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Sinónimo Propionic acid, ethyl ester (6CI,8CI), Ethyl propanoate, Ethyl propionate, NSC 8848, Propionic ester, Propionic ether
Nombre IUPAC propanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC
Specifications
Nombre del producto químico o material Propanoic acid ethyl ester
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0681