Learn More
Propionato de etilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10367510 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
25 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10367510 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10183050 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10285290 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10279503 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10367510 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150500250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 105-37-3 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-37-3
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Número MDL MFCD00009308
Clave InChI FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl propionate, propanoic acid, ethyl ester, propionic ester, propionic ether, propionic acid, ethyl ester, ethylpropionate, propionate d'ethyle, propanoic acid ethyl ester, ethyl n-propionate, propionic acid ethyl ester
PubChem CID 7749
ChEBI CHEBI:41330
Nombre IUPAC propanoato de etilo
SMILES CCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl propionate
Acidez 1mg KOH/g max.
Punto de fusión -73°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8870g/mL
Punto de ebullición 99°C
Temperatura de inflamación 12°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5CO2C2H5
Índice de refracción 1.3830 to 1.387
Cantidad 25 mL
Beilstein 02, 240
Fieser 01,385
Índice Merck 15, 3899
Gravedad específica 0.887
Información de solubilidad Solubility in water: 25g/L water (15°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and propylene glycol
Viscosidad <1 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido