Learn More
Propionato de etilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10285290 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
25 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10285290 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10367510 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10183050 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10279503 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10285290 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150500010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 105-37-3 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-37-3
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Número MDL MFCD00009308
Clave InChI FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl propionate, propanoic acid, ethyl ester, propionic ester, propionic ether, propionic acid, ethyl ester, ethylpropionate, propionate d'ethyle, propanoic acid ethyl ester, ethyl n-propionate, propionic acid ethyl ester
PubChem CID 7749
ChEBI CHEBI:41330
Nombre IUPAC propanoato de etilo
SMILES CCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl propionate
Acidez 1mg KOH/g max.
Punto de fusión -73°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8870g/mL
Punto de ebullición 99°C
Temperatura de inflamación 12°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5CO2C2H5
Índice de refracción 1.3830 to 1.387
Cantidad 1 L
Beilstein 02, 240
Fieser 01,385
Índice Merck 15, 3899
Gravedad específica 0.887
Información de solubilidad Solubility in water: 25g/L water (15°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and propylene glycol
Viscosidad <1 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido