Learn More
Propionato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11427987 250 mL 250 ml
11417987 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11427987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16650.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 105-37-3 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 105-37-3
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.133
Número MDL MFCD00009308
Clave InChI FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl propionate, propanoic acid, ethyl ester, propionic ester, propionic ether, propionic acid, ethyl ester, ethylpropionate, propionate d'ethyle, propanoic acid ethyl ester, ethyl n-propionate, propionic acid ethyl ester
PubChem CID 7749
ChEBI CHEBI:41330
Nombre IUPAC propanoato de etilo
SMILES CCC(=O)OCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl propionate
Punto de fusión -74°C
Densidad 0.891
Punto de ebullición 99°C
Temperatura de inflamación 12°C (54°F)
Índice de refracción 1.385
Cantidad 250 mL
Número UN UN1195
Beilstein 506287
Índice Merck 14,3847
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl propionate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl propionate