Learn More
Propiolato etílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11427357 5 g 5 g
11437357 25 g 25 g
11447357 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15068.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 623-47-2 | C5H6O2 | 98.10 g/mol
Ethyl propiolate is used as a precursor in the preparation of substituted anthraquinones and pyrazolo[1,5-a]pyridine, which exhibits anti-inflammatory activity. Further, it is employed in the synthesis of benzene-1,2,3,5-tetracarboxylates promoted by triphenylphosphine. Its halogenated derivatives are used as a substrate for direct, asymmetric alkynylation of cyclic beta-ketoesters using chiral phase-transfer catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El propiolato etílico se utiliza como precursor en la preparación de antraquinonas sustituidas y pirazol[1,5-a]piridina, que exhibe actividad antiinflamatoria. Además, se emplea en la síntesis de benceno-1,2,3,5-tetracarboxilatos acelerados por trifenilfosfina. Sus derivados halogenados se utilizan como sustrato para la alquinilación asimétrica y directa de beta-cetoésteres cíclicos utilizando catalizadores de transferencia de fase quiral.
Solubilidad
Miscible con alcohol.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes, bases y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-47-2
Fórmula molecular C5H6O2
Peso molecular (g/mol) 98.10
Número MDL MFCD00009184
Clave InChI FMVJYQGSRWVMQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl propiolate, ethyl acetylenecarboxylate, 2-propynoic acid, ethyl ester, propiolic acid ethyl ester, ethyl propynoate, ethoxycarbonyl acetylene, ethyl 2-propynoate, propiolic acid, ethyl ester, unii-w235g5u52s, propynoic acid ethyl ester
PubChem CID 12182
ChEBI CHEBI:51740
Nombre IUPAC prop-2-inoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl propiolate
Punto de fusión 9°C
Densidad 0.963
Punto de ebullición 118°C to 120°C
Temperatura de inflamación 23°C (73°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal HC≡CCO2CH2CH3
Índice de refracción 1.412
Cantidad 5 g
Número UN UN3272
Beilstein 878250
Información de solubilidad Miscible with alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.1
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl propiolate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl propiolate