Learn More
Propiolato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10703334 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10703334 100 g Frasco de vidrio 100 g
10667262 5 g Frasco de vidrio 5 g
10677262 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10703334 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118901000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 623-47-2 | C5H6O2 | 98.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-47-2
Fórmula molecular C5H6O2
Peso molecular (g/mol) 98.10
Número MDL MFCD00009184
Clave InChI FMVJYQGSRWVMQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl propiolate, ethyl acetylenecarboxylate, 2-propynoic acid, ethyl ester, propiolic acid ethyl ester, ethyl propynoate, ethoxycarbonyl acetylene, ethyl 2-propynoate, propiolic acid, ethyl ester, unii-w235g5u52s, propynoic acid ethyl ester
PubChem CID 12182
ChEBI CHEBI:51740
Nombre IUPAC prop-2-inoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl propiolate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9680g/mL
Punto de ebullición 120°C
Temperatura de inflamación 23°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HC∽CCO2C2H5
Índice de refracción 1.4110 to 1.413
Cantidad 100 g
Beilstein 02, 477
Índice Merck 15, 3898
Gravedad específica 0.968
Información de solubilidad Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.