Learn More
Éter de etilpropileno, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461190 100 g 100 g
11441190 5 g 5 g
11451190 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11461190 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26319.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 928-55-2 | C5H10O | 86.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 928-55-2
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Número MDL MFCD00015184
Clave InChI XDHOEHJVXXTEDV-HYXAFXHYSA-N
Sinónimo 1-ethoxypropene, ethyl propenyl ether, ether, ethyl propenyl, propenyl ethyl ether, e-1-ethoxyprop-1-ene, 1-ethoxy-1-propene, unii-jh817due12, ethyl 1-propenyl ether, 1-propene, 1-ethoxy, ethyl-1-propenyl ether
PubChem CID 5365091
SMILES CCO\C=C/C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl propenyl ether
Nombre de nota cis + trans
Densidad 0.778
Punto de ebullición 69°C to 71°C
Temperatura de inflamación 20°C (68°F)
Índice de refracción 1.398
Cantidad 100 g
Número UN UN3271
Beilstein 1735974
Nombre IUPAC (E)-1-etoxiprop-1-eno
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 97%