Learn More
Éter de propenilo etílico, 98 %, mezcla de isómeros cis y trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10493351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10493351 25 g Frasco de vidrio 25 g
10177183 10 g Frasco de vidrio 10 g
10475872 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10493351 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 410370250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 928-55-2 | C5H10O | 86.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 928-55-2
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Número MDL MFCD00015184
Clave InChI XDHOEHJVXXTEDV-HYXAFXHYSA-N
Sinónimo 1-ethoxypropene, ethyl propenyl ether, ether, ethyl propenyl, propenyl ethyl ether, e-1-ethoxyprop-1-ene, 1-ethoxy-1-propene, unii-jh817due12, ethyl 1-propenyl ether, 1-propene, 1-ethoxy, ethyl-1-propenyl ether
PubChem CID 5365091
Nombre IUPAC (E)-1-etoxiprop-1-eno
SMILES CCO\C=C/C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl propenyl ether
Nombre de nota 98%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7780g/mL
Punto de ebullición 67.0°C to 76.0°C
Temperatura de inflamación −18°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CHCHOCH2CH3
Índice de refracción 1.3940 to 1.4000
Cantidad 25 g
Fieser 01,385
Gravedad específica 0.778
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alkanes,methylene chloride,ethanol,,2-propanol,acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl propenyl ether, mixture of cis- and trans-isomers
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.