Learn More
Propargilato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Propargylate |
| CAS | 623-47-2 |
| Fórmula molecular | C5H6O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (Ethoxycarbonyl)acetylene, Carboethoxyacetylene, Ethyl 2-Propynoate, Ethyl Acetylenecarboxylate, Ethyl Acetylenemonocarboxylate, Ethyl Propiolate, Ethyl Propynoate, NSC 60551, Propynoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6O2/c1-3-5(6)7-4-2/h1H,4H2,2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C#C |
| Nombre IUPAC | prop-2-inoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 98.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.0368 |