Learn More
Malonato de potasio etílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11975021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad missing translation for 'unitSize'
11975021 500 g 500 g
10162951 25 g 25 GR
10110412 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11975021 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 248085000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 6148-64-7 | C5H7KO4 | 170.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6148-64-7
Fórmula molecular C5H7KO4
Peso molecular (g/mol) 170.2
Número MDL MFCD00035603
Clave InChI WVUCPRGADMCTBN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo ethyl potassium malonate, potassium 3-ethoxy-3-oxopropanoate, potassium ethyl malonate, potassium monoethyl malonate, monoethyl malonate potassium salt, malonic acid monoethyl ester potassium salt, monoethyl potassium malonate, ethyl malonate potassium salt, propanedioic acid, monoethyl ester, potassium salt, ethylpotassiummalonate
PubChem CID 3446434
Nombre IUPAC potasio; 3-etoxi-3-oxopropanoato
SMILES CCOC(=O)CC(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Ethyl potassium malonate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 200.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal KOOCCH2COOC2H5
Cantidad 500 g
Beilstein 02,III,1609
Fieser 15,156
Información de solubilidad Solubility in water: 2.53g/L (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o cistales
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl potassium malonate
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.