Learn More
Malonato de potasio etílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10162951 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10162951 25 g 25 GR
10110412 100 g 100 g
11975021 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10162951 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 248080250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6148-64-7 | C5H7KO4 | 170.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6148-64-7
Fórmula molecular C5H7KO4
Peso molecular (g/mol) 170.2
Número MDL MFCD00035603
Clave InChI WVUCPRGADMCTBN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo ethyl potassium malonate, potassium 3-ethoxy-3-oxopropanoate, potassium ethyl malonate, potassium monoethyl malonate, monoethyl malonate potassium salt, malonic acid monoethyl ester potassium salt, monoethyl potassium malonate, ethyl malonate potassium salt, propanedioic acid, monoethyl ester, potassium salt, ethylpotassiummalonate
PubChem CID 3446434
Nombre IUPAC potasio; 3-etoxi-3-oxopropanoato
SMILES CCOC(=O)CC(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl potassium malonate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 200.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal KOOCCH2COOC2H5
Cantidad 25 g
Beilstein 02,III,1609
Fieser 15,156
Información de solubilidad Solubility in water: 2.53g/L (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o cistales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl potassium malonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.