Learn More
Malonato de potasio etílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429582 500 g 500 g
11409582 25 g 25 g
11419582 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429582 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10720.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6148-64-7 | C5H7KO4 | 170.205 g/mol
Ethyl potassium malonate is used as a competitive inhibitor of the enzyme succinate dehydrogenase. It acts as a precursor to produce (trimethylsilyl)ethyl malonate, which is utilized to prepare beta-ketoesters by acylation. Further, it reacts with aryl nitriles to prepare beta-amino acrylates in the presence of zinc chloride and a catalytic amount of Hünig's base. In addition to this, it serves as an intermediate for the preparation of ethyl tert-butyl malonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El malonato de potasio etílico se utiliza como inhibidor competitivo de la enzima succinato deshidrogenasa. Actúa como precursor para producir (trimetilsilil)malonato de etilo, que se utiliza para preparar beta-cetoésteres por acilación. Además, reacciona con nitrilos de arilo para preparar beta-amino acrilatos en presencia de cloruro de zinc y una cantidad catalítica de base Hünig′s. Además, sirve como intermedio para la preparación de malonato de etilo terc-butilo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6148-64-7
Fórmula molecular C5H7KO4
Peso molecular (g/mol) 170.205
Número MDL MFCD00035603
Clave InChI WVUCPRGADMCTBN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo ethyl potassium malonate, potassium 3-ethoxy-3-oxopropanoate, potassium ethyl malonate, potassium monoethyl malonate, monoethyl malonate potassium salt, malonic acid monoethyl ester potassium salt, monoethyl potassium malonate, ethyl malonate potassium salt, propanedioic acid, monoethyl ester, potassium salt, ethylpotassiummalonate
PubChem CID 3446434
Nombre IUPAC potasio; 3-etoxi-3-oxopropanoato
SMILES CCOC(=O)CC(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl potassium malonate
Punto de fusión ∼200°C (decomposition)
pH 9.1
Olor Odorless
Fórmula lineal KO2CCH2CO2CH2CH3
Cantidad 500 g
Beilstein 3721682
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 98%