Learn More
Piperidina-1-acetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11460254
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460254 5 g 5 g
11470254 25 g 25 g
11480254 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460254 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13663.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23853-10-3
Fórmula molecular C9H17NO2
Peso molecular (g/mol) 171.24
Número MDL MFCD00134496
Clave InChI LXZHLNWWDDNIOJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 643466
Nombre IUPAC 2-piperidina-1-ilacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)CN1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl piperidine-1-acetate
Densidad 0.984
Punto de ebullición 109°C to 111°C (25 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Índice de refracción 1.454
Cantidad 5 g
Beilstein 123142
Sinónimo ethyl 1-piperidineacetate, ethyl piperidin-1-ylacetate, ethyl 2-piperidin-1-yl acetate, ethyl piperidine-1-acetate, 1-piperidineacetic acid, ethyl ester, ethyl 2-piperidylacetate, ethyl1-piperidineacetate, acmc-20al1z, ethyl 1-piperidine acetate, ethyl 2-piperidinylacetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.24
Porcentaje de pureza 98%