Learn More
Pipecolinato de etilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398485 1 g 1 g
11308495 5 g 5 g
11318495 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11398485 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10532.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15862-72-3 | C8H16NO2 | 158.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15862-72-3
Fórmula molecular C8H16NO2
Peso molecular (g/mol) 158.22
Número MDL MFCD00005980
Clave InChI SZIKRGHFZTYTIT-ZETCQYMHSA-O
Sinónimo ethyl pipecolinate, ethyl 2-piperidinecarboxylate, ethyl pipecolate, pipecolinic acid ethyl ester, pipecolic acid ethyl ester, ethylpiperidine-2-carboxylate, 2-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 2-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, ethylpipecolinate, pubchem7720
PubChem CID 27517
Nombre IUPAC piperidina-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)[C@@H]1CCCC[NH2+]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl pipecolinate
Densidad 1.006
Punto de ebullición 216°C to 217°C
Temperatura de inflamación 46°C (114°F)
Índice de refracción 1.456
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 81694
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.21
Porcentaje de pureza ≥98%