Learn More
Pipecolinato de etilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10046353 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10046353 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10785373 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10046353 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 189580050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 15862-72-3 | C8H16NO2 | 158.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15862-72-3
Fórmula molecular C8H16NO2
Peso molecular (g/mol) 158.22
Número MDL MFCD00005980
Clave InChI SZIKRGHFZTYTIT-ZETCQYMHSA-O
Sinónimo ethyl pipecolinate, ethyl 2-piperidinecarboxylate, ethyl pipecolate, pipecolinic acid ethyl ester, pipecolic acid ethyl ester, ethylpiperidine-2-carboxylate, 2-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 2-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, ethylpipecolinate, pubchem7720
PubChem CID 27517
Nombre IUPAC piperidina-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)[C@@H]1CCCC[NH2+]1
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl pipecolinate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0060g/mL
Punto de ebullición 216°C to 217°C
Temperatura de inflamación 46°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4550 to 1.457
Cantidad 5 g
Beilstein 22, 7
Gravedad específica 1.006
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.21
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl pipecolinate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement