Learn More
Etil picolinoilacetato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10259420 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10259420 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10657474 10 g Frasco de vidrio 10 g
2 options
Código de producto. 10259420
Marca: Thermo Scientific Acros 425470025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26510-52-1 | C10H11NO3 | 193.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26510-52-1
Fórmula molecular C10H11NO3
Peso molecular (g/mol) 193.20
Número MDL MFCD00094022
Clave InChI FQHXWZMJALFSJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-oxo-3-pyridin-2-yl propanoate, ethyl picolinoylacetate, ethyl 3-oxo-3-2-pyridyl propionate, ethyl 3-oxo-3-2-pyridinyl propanoate, ethyl 3-oxo-3-2-pyridyl propanoate, pubchem11088, ethyl-2-pyridoyl acetate, d05hbz, ethyl 3-pyridinyl-3-oxopropionate, 2-3-ethoxy-3-oxopropanoyl pyridine
PubChem CID 2736461
Nombre IUPAC etilo 3-oxo-3-piridin-2-ilpropanoato
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl picolinoylacetate
Color Marrón a pajizo amarillento
Densidad 1.1640g/mL
Punto de ebullición 100°C to 104°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación >200°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5160 to 1.519
Cantidad 2.5 g
Beilstein 22,305
Gravedad específica 1.164
Información de solubilidad Solubility in water: negligible
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido