Learn More
Picolinato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438930 25 g 25 g
11411728 50 g 50 g
11448930 100 g 100 g
11421728 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11438930 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13973.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Ethyl picolinate is used in the preparation of 2-Aminodihydro[1,3]thiazines as BACE 2 inhibitors which is used in the treatment of diabetes. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El picolinato de etilo se utiliza en la preparación de 2-aminodihidro[1,3]tiazinas como inhibidores de BACE2 que se utilizan en el tratamiento de la diabetes. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2524-52-9
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00006292
Clave InChI FQYYIPZPELSLDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl picolinate, ethyl 2-picolinate, ethyl 2-pyridinecarboxylate, picolinic acid, ethyl ester, 2-picolinic acid ethyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl pyridine, picolinic acid ethyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 17307
Nombre IUPAC etil piridina-2carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl picolinate
Punto de fusión 1°C to 3°C
Densidad 1.12
Punto de ebullición 239°C to 241°C
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.5105
Cantidad 25 g
Beilstein 122485
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 99%