Learn More
Picolinato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10647072 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10647072 25 mL 25 ml
10468260 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10647072 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118860250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2524-52-9 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2524-52-9
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00006292
Clave InChI FQYYIPZPELSLDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl picolinate, ethyl 2-picolinate, ethyl 2-pyridinecarboxylate, picolinic acid, ethyl ester, 2-picolinic acid ethyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl pyridine, picolinic acid ethyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 17307
Nombre IUPAC etil piridina-2carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl picolinate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 2°C
Color Rosa o amarillo
Densidad 1.1100g/mL
Punto de ebullición 240°C to 241°C
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5090 to 1.511
Cantidad 25 mL
Beilstein 22, 35
Gravedad específica 1.11
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido