Learn More
Etil-Ftaliloglicolato de Etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Phthalyl Ethyl Glycolate |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16O6/c1-3-18-12(15)9-20-14(17)11-8-6-5-7-10(11)13(16)19-4-2/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.0947 |