Learn More
Fosforodicloridita de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434677 10 g 10 g
11444677 50 g 50 g
11454677 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21179.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1498-42-6 | C2H5Cl2OP | 146.93 g/mol
Ethyl dichlorophosphite is used in the synthesis of peptide derivatives. It is used as an anhydride forming reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diclorofosfito de etilo se utiliza en la síntesis de los derivados peptídicos. Se utiliza como reactivo formador de anhídrido.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, bases, agua/humedad y calor. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1498-42-6
Fórmula molecular C2H5Cl2OP
Peso molecular (g/mol) 146.93
Número MDL MFCD00000525
Clave InChI PVCINRPAXRJLEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl dichlorophosphite, ethyl phosphorodichloridite, ethyl dichlorophosphinite, ethylphosphorodichloridite, ethyl phosphorodichloridoite, acmc-20akws, dichloroethoxyphosphine, dichloro ethoxy phosphane, dichloro ethoxy phosphine, c2h5opcl2
PubChem CID 73905
Nombre IUPAC Dicloro(etoxi)fosfano
SMILES CCOP(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl phosphorodichloridite
Densidad 1.284
Punto de ebullición 117°C to 118°C
Temperatura de inflamación 4°C (39°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.466
Cantidad 10 g
Número UN UN2924
Beilstein 1697483
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.94
Porcentaje de pureza 98%