Learn More
(Feniltio)acetato de etilo, 97 %
Código de producto. 11482948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11482948 2.5 g 2.50 g
11492948 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11482948 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18664.88
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7605-25-6
Fórmula molecular C10H12O2S
Peso molecular (g/mol) 196.264
Número MDL MFCD00145107
Clave InChI SEDRTXNDGKRHBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl phenylthio acetate, ethyl 2-phenylthio acetate, ethyl 2-phenylsulfanyl acetate, acetic acid, phenylthio-, ethyl ester, ethyl 2-phenylthioacetate, phenylthio acetic acid ethyl ester, phenylthio acetic acid, ethyl ester, ethyl phenylsulfanyl acetate, pubchem10853
PubChem CID 97312
Nombre IUPAC etil 2-fenilsulfanilacetato
SMILES CCOC(=O)CSC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (phenylthio)acetate
Punto de ebullición 143°C to 145°C (14 mmHg)
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.27
Porcentaje de pureza 97%